6-Methylnicotinamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR29753-10GEA 69.8 EUR
APOSOR29753-10G APOSOR29753-25G
6-Methylnicotinamide 98%
6-Methylnicotinamide
Formula: C₇H₈N₂O
MW: 136,15
Pto. de fusión: 196…198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006342
Núm. CAS: 6960-22-1