5-Iodosalicylaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR2966-1GEA 56.8 EUR
APOSOR2966-1G
5-Iodosalicylaldehyde
5-Iodosalicylaldehyde
Formula: C₇H₅IO₂
MW: 248,0200 g/mol
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00723501
Núm. CAS: 1761-62-2