3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR28784-5GEA 26.3 EUR
APOSOR28784-5G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-methanol
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-methanol
Formula: C₆H₁₀N₂O
Pto. de fusión: 107…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020738
Núm. CAS: 85264-33-1
EINECS: 286-553-0