Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR27752-500GEA
300
EUR
APOSOR27752-500G
APOSOR27752-25G
APOSOR27752-100G
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate
Formula:
C₉H₉NO₄ MW: 195,17 g/mol Pto. de fusión: 72…76 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01003947 Núm. CAS: 5471-82-9 |