4-(tert-Butyl)-2-chloroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
APOSOR27179-1GEA 0 EUR
APOSOR27179-1G APOSOR27179-250MG
4-(tert-Butyl)-2-chloroaniline
4-(tert-Butyl)-2-chloroaniline
Formula: C₁₀H₁₄ClN
MW: 183,6800 g/mol
Pto. Ebullición: 84 °C/0,1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052272
Núm. CAS: 42265-67-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III