2,6-Dichloroisonicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR27160-5GEA 96 EUR
APOSOR27160-5G APOSOR27160-1G APOSOR27160-500MG
2,6-Dichloroisonicotinonitrile
2,6-Dichloroisonicotinonitrile
Formula: C₆H₂Cl₂N₂
MW: 172,9995 g/mol
Pto. de fusión: 96…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173784
Núm. CAS: 32710-65-9