2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
APOSOR27041-100GEA 118 EUR
APOSOR27041-100G APOSOR27041-250G APOSOR27041-25G
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline 97%
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
Formula: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,03 g/mol
Pto. de fusión: 108…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052633
Núm. CAS: 875-35-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III