Methyl-2-(methylthio)benzoate 98%

Atención

APOSOR25480-5GEA 0 EUR
APOSOR25480-5G APOSOR25480-100G APOSOR25480-25G
Methyl-2-(methylthio)benzoate 98%
Methyl-2-(methylthio)benzoate
Formula: C₉H₁₀O₂S
MW: 182,24 g/mol
Pto. de fusión: 66…68 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00068039
Núm. CAS: 3704-28-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR