Cyanoacetylurea 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Warning

Sinónimos: N-Carbamoyl-2-cyanoacetamide,Acetamide, N-(aminocarbonyl)-2-cyano-

OR24869-1KG OR24869-250G OR24869-50G
APOSOR24869-1KGEA 0 EUR
APOSOR24869-1KG APOSOR24869-250G APOSOR24869-50G
Cyanoacetylurea 97%
Cyanoacetylurea
Formula: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Pto. de fusión: 214…216 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambient
Número MDL: MFCD00007947
Núm. CAS: 1448-98-2
EINECS: 215-906-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR