Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR24351-1GEA 102 EUR
APOSOR24351-1G
Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Formula: C₆H₅BrO₃S
MW: 237,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052081
Núm. CAS: 95201-93-7