2,4'-Dichloro-2'-o-chlorobenzoylacetanilide

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR2416-1GEA 263 EUR
APOSOR2416-1G
2,4'-Dichloro-2'-o-chlorobenzoylacetanilide
2,4'-Dichloro-2'-o-chlorobenzoylacetanilide
Formula: C₁₅H₁₀Cl₃NO₂
MW: 342,6044 g/mol
Pto. de fusión: 161…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000927
Núm. CAS: 14405-03-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR