2-(1,4,5,6-Tetrahydro-2-pyrimidinyl)thiophenol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR23587-1GEA
217
EUR
APOSOR23587-1G
APOSOR23587-250MG
2-(1,4,5,6-Tetrahydro-2-pyrimidinyl)thiophenol
2-(1,4,5,6-Tetrahydro-2-pyrimidinyl)thiophenol
Formula:
C₁₀H₁₂N₂S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052612 Núm. CAS: 53440-32-7 |