4'-(1-Imidazolyl)acetophenone

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

APOSOR23303-5GEA 72.7 EUR
APOSOR23303-5G APOSOR23303-25G
4'-(1-Imidazolyl)acetophenone
4'-(1-Imidazolyl)acetophenone
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,21 g/mol
Pto. de fusión: 114…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005282
Núm. CAS: 10041-06-2
EINECS: 233-123-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR