4-Morpholinobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR23266-5GEA 53.9 EUR
APOSOR23266-5G APOSOR23266-25G APOSOR23266-250MG APOSOR23266-100G
4-Morpholinobenzoic acid
4-Morpholinobenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207,2300 g/mol
Pto. de fusión: 284…289 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00588379
Núm. CAS: 7470-38-4