4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR23239-1GEA 109 EUR
APOSOR23239-1G APOSOR23239-5G
4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₉IN₂
Pto. de fusión: 72…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00626320
Núm. CAS: 51660-65-2