Tiofeno-3-metilamina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
APOSOR23203-1GEA 102 EUR
APOSOR23203-1G APOSOR23203-250MG
Tiofeno-3-metilamina 95%
Tiofeno-3-metilamina
Formula: C₅H₇NS
MW: 113,18
Pto. Ebullición: 139 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01529872
Núm. CAS: 27757-86-4
UN: 1760
ADR: 8,III