2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR23109-1GEA 107 EUR
APOSOR23109-1G APOSOR23109-10G
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₉NO₂
MW: 139,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203874
Núm. CAS: 57338-76-8