4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR22002-1GEA 195 EUR
APOSOR22002-1G APOSOR22002-5G
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00093863
Núm. CAS: 50593-73-2