Methyl glycolate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Warning
Sinónimos: Hydroxyacetic Acid Methyl Ester,Methyl 2-hydroxyacetate,Glycolic Acid Methyl Ester,Methyl Hydroxyacetate
OR21875-100G OR21875-25G
APOSOR21875-100GEA 55.3 EUR
APOSOR21875-100G APOSOR21875-25G
Methyl glycolate 98%
Methyl glycolate
Formula: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Pto. Ebullición: 149…151 °C
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambient
Número MDL: MFCD00004667
Núm. CAS: 96-35-5
EINECS: 202-502-7