Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR21663-25GEA
524
EUR
APOSOR21663-25G
APOSOR21663-5G
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Formula:
C₆H₅Cl₂N₃O₂ MW: 222,03 g/mol Pto. de fusión: 227…230 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010431 Núm. CAS: 1458-18-0 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |