1-(2-Cyanophenyl)piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR21258-25GEA 246 EUR
APOSOR21258-25G
1-(2-Cyanophenyl)piperidine
1-(2-Cyanophenyl)piperidine
Formula: C₁₂H₁₄N₂
MW: 186,26 g/mol
Pto. Ebullición: 122…125 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 41…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049221
Núm. CAS: 72752-52-4
EINECS: 427-330-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III