8-Nitroimidazo[1,2-a]pyridine

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR2116-1GEA 120 EUR
APOSOR2116-1G
8-Nitroimidazo[1,2-a]pyridine
8-Nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,1335 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056674
Núm. CAS: 52310-46-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR