4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR20018-100GEA
58.2
EUR
APOSOR20018-100G
APOSOR20018-25G
APOSOR20018-500G
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Formula:
C₈H₉ClN₂ MW: 168,62 g/mol Pto. de fusión: 274…279 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01861472 Núm. CAS: 15996-76-6 |