Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR200011-10GEA 136 EUR
APOSOR200011-10G APOSOR200011-1G
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,24 g/mol
Pto. de fusión: 46…50 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052874
Núm. CAS: 7210-77-7