4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid 97%

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR1930-5GEA 274 EUR
APOSOR1930-5G APOSOR1930-1G
4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid 97%
4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,04 g/mol
Pto. de fusión: 128…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659871
Núm. CAS: 850568-09-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR