Dodecacarbonyltriruthenium 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR1902-5GEA 771 EUR
APOSOR1902-5G APOSOR1902-1G
Dodecacarbonyltriruthenium 99%
Dodecacarbonyltriruthenium
Formula: C₁₂O₁₂Ru₃
MW: 639,33 g/mol
Pto. de fusión: 150 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011209
Núm. CAS: 15243-33-1