(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR18825-25GEA 71.3 EUR
APOSOR18825-25G
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Formula: C₂₁H₂₀BrO₂P
MW: 415,2601 g/mol
Pto. de fusión: 198 °C
Pto. de inflamación: >230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031698
Núm. CAS: 51114-94-4