Cyclopropyl phenyl sulphide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
APOSOR18541-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18541-1G
Cyclopropyl phenyl sulphide
Cyclopropyl phenyl sulphide
Formula: C₉H₁₀S
MW: 150,24 g/mol
Pto. Ebullición: 62…63 °C/1mmHg
Densidad: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009684
Núm. CAS: 14633-54-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III