2-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR183453-250MGEA
58.2
EUR
APOSOR183453-250MG
APOSOR183453-1G
2-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
2-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
Formula:
C₉H₉N₃ MW: 159,1879 g/mol Pto. de fusión: 129 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09028476 Núm. CAS: 111562-32-4 |