3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR183451-1GEA 147 EUR
APOSOR183451-1G
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091529
Núm. CAS: 150433-17-3