3-Amino-6-bromo-2-methoxypyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR18103-250MGEA 16.1 EUR
APOSOR18103-250MG
3-Amino-6-bromo-2-methoxypyridine
3-Amino-6-bromo-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,0400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738312
Núm. CAS: 89466-18-2