Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR17692-100GEA 133 EUR
APOSOR17692-100G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Pto. de fusión: 103…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005238
Núm. CAS: 6994-25-8