N-Cbz-2-piperidinecarboxylic acid 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

APOSOR1757-100GEA 123 EUR
APOSOR1757-100G
N-Cbz-2-piperidinecarboxylic acid 95%
N-Cbz-2-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₇NO₄
MW: 263,2900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863568
Núm. CAS: 28697-07-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR