Methyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR16909-1GEA 234 EUR
APOSOR16909-1G
Methyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formula: C₉H₇ClN₂O₂
MW: 210,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07021500
Núm. CAS: 900019-34-3