Methyl-3,5-dibromosalicylate
|
Atención
|
APOSOR16842-100GEA
0
EUR
APOSOR16842-100G
APOSOR16842-25G
Methyl-3,5-dibromosalicylate
Methyl-3,5-dibromosalicylate
Formula:
C₈H₆Br₂O₃ MW: 309,94 g/mol Pto. de fusión: 150…152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017534 Núm. CAS: 21702-79-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...