4-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde 98%
APOSOR1672-5GEA 0 EUR
APOSOR1672-5G APOSOR1672-10G
4-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde 98%
4-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₆H₁₃NO₂
MW: 251,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00152002
Núm. CAS: 7042-71-9