7-Methylindole-3-carboxyaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR1668-5GEA
107
EUR
APOSOR1668-5G
APOSOR1668-1G
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde 98%
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde
Formula:
C₁₀H₉NO MW: 159,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047170 Núm. CAS: 4771-50-0 |