5-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine

Peligro

APOSOR15618-250MGEA 141 EUR
APOSOR15618-250MG APOSOR15618-1G
5-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine
5-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine
Formula: C₁₈H₃₃NSn
MW: 382,16 g/mol
Densidad: 1,106 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07787402
Núm. CAS: 189195-41-3
UN: 2788
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR