4'-(Methylsulphonyl)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR1543-100GEA
0
EUR
APOSOR1543-100G
APOSOR1543-25G
APOSOR1543-500G
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone 98%
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
Formula:
C₉H₁₀O₃S MW: 198,24 g/mol Pto. de fusión: 126…129 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025072 Núm. CAS: 10297-73-1 |