Methyl-2-amino-3-methylbenzoate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR15415-100GEA 0 EUR
APOSOR15415-100G APOSOR15415-25G APOSOR15415-1G
Methyl-2-amino-3-methylbenzoate 96%
Methyl-2-amino-3-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200918
Núm. CAS: 22223-49-0
EINECS: 244-847-6