5-Amino-3-(3-bromophenyl)isoxazole

Proveedor: Apollo Scientific

Atención

APOSOR15142-1GEA 212 EUR
APOSOR15142-1G APOSOR15142-5G
5-Amino-3-(3-bromophenyl)isoxazole
5-Amino-3-(3-bromophenyl)isoxazole
Formula: C₉H₇BrN₂O
MW: 239,0687 g/mol
Pto. de fusión: 119…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787076
Núm. CAS: 119162-52-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR