2-Chloro-5-iodobenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
APOSOR15034-100GEA
228
EUR
APOSOR15034-100G
APOSOR15034-5G
APOSOR15034-25G
2-Chloro-5-iodobenzonitrile 98%
2-Chloro-5-iodobenzonitrile
Formula:
C₇H₃ClIN MW: 263,4629 g/mol Pto. de fusión: 117 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00672973 Núm. CAS: 289039-29-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |