2,4-Dichloro-D-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR14718-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR14718-100MG
2,4-Dichloro-D-phenylalanine
2,4-Dichloro-D-phenylalanine
Formula: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01860873
Núm. CAS: 114872-98-9