(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR14556-25GEA
111
EUR
APOSOR14556-25G
APOSOR14556-100G
APOSOR14556-10G
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine 97%
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine
Formula:
C₁₄H₁₈BrNO₄ MW: 344,2 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00237571 Núm. CAS: 62129-39-9 |