3-(4-Methoxyphenyl)-5-isoxazolecarboxylic acid

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR14283-500MGEA 149 EUR
APOSOR14283-500MG APOSOR14283-1G APOSOR14283-5G
3-(4-Methoxyphenyl)-5-isoxazolecarboxylic acid
3-(4-Methoxyphenyl)-5-isoxazolecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₄
Pto. de fusión: 223…225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04124288
Núm. CAS: 618383-47-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR