5-Amino-2-(4-methoxyphenyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR14219-250MGEA 27.7 EUR
APOSOR14219-250MG
5-Amino-2-(4-methoxyphenyl)pyridine
5-Amino-2-(4-methoxyphenyl)pyridine
Formula: C₁₂H₁₂N₂O
Pto. de fusión: 110…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864840
Núm. CAS: 52057-98-4