4-Pyrid-3-ylbenzoic acid

Proveedor: Apollo Scientific

Atención

APOSOR1410-5GEA 132 EUR
APOSOR1410-5G APOSOR1410-25G
4-Pyrid-3-ylbenzoic acid
4-Pyrid-3-ylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,2054 g/mol
Pto. de fusión: 271…274 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426513
Núm. CAS: 4385-75-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR