3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR14094-10GEA
118
EUR
APOSOR14094-10G
APOSOR14094-1G
APOSOR14094-5G
3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Formula:
C₇H₄ClN₃O₂ MW: 197,5800 g/mol Pto. de fusión: 218…220 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005692 Núm. CAS: 4812-45-7 |