4-Bromophenacyl thiocyanate

Proveedor: Apollo Scientific

Atención

APOSOR14035-1GEA 102 EUR
APOSOR14035-1G APOSOR14035-10G APOSOR14035-5G
4-Bromophenacyl thiocyanate
4-Bromophenacyl thiocyanate
Formula: C₉H₆BrNOS
Pto. de fusión: 148…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019770
Núm. CAS: 65679-14-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR