5-Iodo-2-(4-morpholino)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR14007-1GEA 0 EUR
APOSOR14007-1G APOSOR14007-250MG
5-Iodo-2-(4-morpholino)pyridine
5-Iodo-2-(4-morpholino)pyridine
Formula: C₉H₁₁IN₂O
MW: 290,11 g/mol
Pto. de fusión: 129…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039866
Núm. CAS: 470463-42-4